Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer
Code produit 10627914 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10627914 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10627914 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N502
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Augmente le rapport signal / bruit et réduit au minimum le bruit de fond
Réactif vendu prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de blocage
Quantité 1 L
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Conserver à 2–8°C.