Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’ions négatifs Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution d’étalonnage des ions négatifs Thermo Scientific™ Pierce ESI est un mélange de molécules ionisables hautement purifiées qui est conçu pour l’étalonnage en mode négatif des instruments de spectrométrie de masse de la gamme Thermo Scientific™ LTQ.
Points clés :
Pics intenses : mélange de SDS, de taurocholate de sodium et d’Ultramark 1621 dans une solution d’acétonitrile / méthanol / acide acétique
Prêt à l’emploi : chargez l’étalon de référence de masse dans une seringue et injectez-le dans l’instrument
Grande pureté : réactifs de qualité spectrométrie de masse dans un récipient non lixiviable
Stable : stockage à température ambiante pendant plus d’un an
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Solution d’étalonnage |
| Gamme de produits | Pierce |
| Contenu et stockage | Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot). |
| Matériau de départ | peptides |
| Type de produit final | peptides |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Étalonnage |
| Quantité | 10 ml |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
- Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid