Learn More
Thermo Scientific™ Solution de bromure d’éthidium (0,625 mg/ml)
Code produit 11846714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11846714 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11846714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17896
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Visualisez l’ADN de façon fluorescente dans plusieurs applications de biologie moléculaire en utilisant ces solutions de bromure d’éthidium diluées (0,625 mg/ml) ou concentrées (10 mg/ml).
Le bromure d’éthidium Thermo Scientific™ Pierce est disponible en solutions diluées (0,625 mg/ml) ou plus concentrées (10 mg/ml) pour traiter la plupart des applications de biologie moléculaire pour la visualisation de l’ADN fluorescent.
Le bromure d’éthidium Thermo Scientific™ Pierce est disponible en solutions diluées (0,625 mg/ml) ou plus concentrées (10 mg/ml) pour traiter la plupart des applications de biologie moléculaire pour la visualisation de l’ADN fluorescent.
Points clés :
0,625 mg/ml de solution EtBr :
  • Chaque goutte contient 25 μg de bromure d’éthidium et est idéale pour 50 ml de gel d’agarose
  • Après avoir ajouté une goutte de solution par 50 ml de gel, la concentration finale d’EtBr sera de 0,5 μg/ml, ce qui est la concentration recommandée pour l’électrophorèse des acides nucléiques
  • Peut également être utilisé comme tampon de migration ou pour la coloration des gels après électrophorèse
10 mg/ml de solution EtBr :
  • Un moyen sûr et pratique d’utiliser le bromure d’éthidium tout en minimisant l’exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant Bromure d’éthidium
Quantité 5 ml
Molécule cible ARN, ADN
Type de produit Solution d’éthidium bromure