Learn More
Thermo Scientific™ Ethidium Bromide Solution (10 mg/mL)
Code produit 11856714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11856714 5 x 10 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11856714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17898
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Visualisez l’ADN de façon fluorescente dans plusieurs applications de biologie moléculaire en utilisant ces solutions de bromure d’éthidium diluées (0,625 mg/ml) ou concentrées (10 mg/ml).
Le bromure d’éthidium Thermo Scientific™ Pierce est disponible en solutions diluées (0,625 mg/ml) ou plus concentrées (10 mg/ml) pour traiter la plupart des applications de biologie moléculaire pour la visualisation de l’ADN fluorescent.
Le bromure d’éthidium Thermo Scientific™ Pierce est disponible en solutions diluées (0,625 mg/ml) ou plus concentrées (10 mg/ml) pour traiter la plupart des applications de biologie moléculaire pour la visualisation de l’ADN fluorescent.
Points clés :
0,625 mg/ml de solution EtBr :
  • Chaque goutte contient 25 μg de bromure d’éthidium et est idéale pour 50 ml de gel d’agarose
  • Après avoir ajouté une goutte de solution par 50 ml de gel, la concentration finale d’EtBr sera de 0,5 μg/ml, ce qui est la concentration recommandée pour l’électrophorèse des acides nucléiques
  • Peut également être utilisé comme tampon de migration ou pour la coloration des gels après électrophorèse
10 mg/ml de solution EtBr :
  • Un moyen sûr et pratique d’utiliser le bromure d’éthidium tout en minimisant l’exposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant Bromure d’éthidium
Quantité 5 x 10 ml
Molécule cible ARN, ADN
Type de produit Solution d’éthidium bromure
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide