Learn More
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol
Code produit 10454355 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10454355 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454355 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29810
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Solution d’éthylène glycol à 50 % spécialement purifiée pour assurer la protection antigel et la stabilité de stockage en congélateurs pour les conjugués anticorps-enzymes.
La solution d’éthylène glycol Thermo Scientific Pierce offre une protection et une stabilité exceptionnelles de stockage des conjugués anticorps-enzymes, car elle est purifiée pour éliminer les impuretés qui se trouvent généralement dans les stocks de glycérol traditionnels.
Points clés :
  • Spécialement purifié pour éliminer les impuretés telles que les aldéhydes, les peroxydes, le fer et les hydrocarbures absorbants les UV
  • Convient au stockage enzymatique sans se soucier de la perte d’activité enzymatique
  • Stable pendant des mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 200 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene Glycol