Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Code produit 10279923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 échantillons d’anticorps contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10279923 10 échantillons d’anticorps contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10279923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    735.65€ / 1 kits
    Économisez 110.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Procédez à la digestion sélective des anticorps IgG entiers humains et autres à l’aide de la protéase de pepsine immobilisée afin de produire des fragments F(ab')2 qui conservent l’activité de fixation antigène.
Les kits de préparation de fragments F(ab')2 Thermo Scientific™ Pierce utilisent la protéase de pepsine immobilisée pour opérer la digestion sélective d’ anticorps IgG entiers humains et autres afin de produire des fragments F(ab')2 qui conservent l’activité de fixation antigène.
Ces kits utilisent la pepsine, une endopeptidase non spécifique, pour procéder à la digestion enzymatique du fragment Fc des IgG entiers afin d’obtenir le fragment F(ab’)2. Ce fragment est composé d’une paire d’unités Fab’ reliées par deux liaisons disulfure. La protéase de pepsine étant fournie sous une forme immobilisée de microbilles de résine d’agarose, la réaction digestive peut aisément être interrompue par la suppression de la résine de la solution d’IgG. Résultat : des produits de digestion sans enzymes. Une procédure optimisée, des colonnes à centrifuger à protéine A et de dessalage ultraperformantes simplifient l’utilisation de ces kits.
Points clés :
  • Produits de digestion sans enzymes – la pepsine immobilisée (résine d’agarose en microbilles) contribue au contrôle de la réaction de digestion et à la suppression totale des fragments d’anticorps produits à partir de la protéase
  • Conviennent aux IgG d’espèces humaines ou d’autres espèces – la procédure du kit est optimisée pour les IgG humaines, de lapin et de souris, mais la digestion basée sur la pepsine est efficace pour d’autres espèces et sous-classes d’IgG (remarque : pour de meilleurs résultats avec l’IgG1 de souris, utiliser la réf. 44980)
  • Haute capacité – le kit permet la digestion et la purification de près de 4 mg d’IgG à la fois Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG
  • Complets et faciles à utiliser – les kits comprennent tous les réactifs, colonnes de centrifugation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps
Comprend :
Résine d’agarose de pepsine, tampon de digestion, colonnes à protéine A avec tampon de liaison et d’élution, colonnes de centrifugation de dessalage et accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps, contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG
• Agarose de pepsine Pierce, 1,25 ml
• Tampon de digestion F(ab’)2, 120 ml
• Colonnes de centrifugation de protéine A Plus NAb, 1 ml, 1 colonne
• Boîtes de PBS (produisant chacune 500 ml), 2 boîtes
• Tampon d’élution d’IgG, 120 ml
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K, 2 ml, 10 colonnes
• Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes
• Microtubes à centrifuger, 2 ml, 30 tubes
Conserver entre 4 et 8°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 échantillons d’anticorps contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG