Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Far-Western Blot Kit for Biotinylated Proteins
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de transfert Far-Western Thermo Scientific™ Pierce pour protéines biotinylées permet la détection de transfert Western en gel ou sur membrane de protéines cibles via l’interaction avec les protéines de test marquées à la biotine comme sondes primaires.
Ce kit de transfert far Western fournit les réactifs et le protocole nécessaires pour sonder les protéines cibles en raison de leur interaction avec un partenaire de liaison spécifique que le chercheur fournit sous forme purifiée et biotinylée. Le kit réussit l’analyse des interactions protéine-protéine dans lesquelles les protéines cibles (proies) peuvent être liées après leur séparation par électrophorèse sur gel. Le kit comprend des réactifs et des procédures d’analyse et de détection chimiluminescente avec des transferts ou directement à partir de mini gels.
Points clés :
Options de détection sur membrane ou sur gel : la détection sur membrane offre une plus grande sensibilité ; la détection sur gel est plus rapide et empêche les problèmes associés à un transfert incomplet ou inefficace
Alternative non radioactive pour l’analyse far-Western : la chimie fiable et sensible de la biotine / streptavidine-HRP combinée à la détection chimiluminescente offre une alternative pratique et sûre au radiomarquage de la protéine appât
Plage d’interaction utile : efficace pour les paires d’interactions qui ont des associations de liaison modérées à fortes entre la proie et la protéine-appât biotinylée
Détection sans anticorps primaires : utilise une protéine biotinylée comme sonde, éliminant ainsi le besoin d’anticorps primaires ou même d’avoir une connaissance préalable des identités protéiques cibles
Compatible avec des gels de SDS-PAGE et natifs : possibilité de sonder des protéines proies dans un environnement plus natif car les systèmes réduits ou dénaturants ne permettent pas toujours d’observer l’interaction souhaitée
Liaison non spécifique réduite : les systèmes biotine / streptavidine-HRP démontrent une liaison plus spécifique par rapport aux anticorps dirigés contre la protéine appât
Compatible avec la coloration protéique : les gels peuvent être utilisés pour une coloration des protéines totale après l’étape de détection par chimiluminescence dans gel, ce qui élimine la nécessité d’utiliser deux gels
Comprend :
Streptavidine-HRP, tampon de dilution, boîtes de PBS, substrat chimiluminescent stable à base de peroxyde et d’exhausteur de luminol, solution détergente et feuilles de cellophane pré-découpées
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit de transfert Western |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 220 ml |
| Substrate | Streptavidine-HRP |
| Réactivité | Toutes les espèces |
| Suffisant pour | 10 gels mini |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 10 mini gels ou expériences de transfert avec une sonde à protéines biotinylées • Conjugué streptavidine-HRP, 0,1 mg • Tampon de dilution (10X), 50 ml • Boîtes de PBS (chacune donne 500 ml), 17 boîtes • Exhausteur de luminol, 55 ml • Tampon de peroxyde stable, 55 ml • Solution de détergent Surfact-Amps 20, 6 x 10 ml • Cellophane pré-découpé, 10 feuilles Stocker le kit à 4°C. |