Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Wash Buffer, 10X
Code produit 13404299 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13404299 1 litre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13404299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    129.93€ / 1L
    Économisez 53.07€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Optimisez les systèmes de transfert Western en diminuant à la fois le signal de fond et le temps d’incubation par rapport aux agents de blocage traditionnels grâce à cette solution de blocage prête à l’emploi.
Optimisez les systèmes de transfert Western en diminuant à la fois le signal de fond et le temps d'incubation par rapport aux agents de blocage traditionnels, avec le tampon de blocage rapide Pierce de Thermo Scientific™, une solution de blocage prête à l'emploi.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le tampon de blocage rapide Pierce rationalise les protocoles de transfert Western en fournissant un blocage constant et de haute qualité pour les membranes en nitrocellulose ou en PVDF en seulement 5 minutes. Les étapes de blocage et de sondage avec le tampon de blocage rapide empêchent la liaison non spécifique des anticorps de détection pendant les étapes de sondage, mais permettent une détection spécifique. Le tampon de lavage rapide Pierce assure un lavage efficace des membranes après incubation avec un anticorps primaire et secondaire pour raccourcir efficacement le temps de lavage total à 20 minutes (par rapport aux 90 minutes typiques). Ces deux tampons sont compatibles avec les anticorps et les systèmes biotine-avidine, ainsi qu’avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF. Le tampon de blocage permet un blocage rapide et efficace en seulement cinq minutes tout en produisant des résultats comparables aux bloqueurs traditionnels pour les transferts Western.
Points clés :
  • Rapide – utilisez les deux tampons pour raccourcir le développement typique du transfert Western de plus de 2 heures
  • Simple – le protocole optimisé facilite plus que jamais l’analyse par transfert Western
  • Rapport signal/bruit faible – fournit des résultats comparables aux tampons classiques de transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de lavage
Description Tampon de lavage rapide Pierce, 10X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 litre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Fast Wash Buffer, 10X
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-