Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Code produit 13474289 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13474289 500 ml 500mL
13494289 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13474289 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37575
 Article restreint
En stock
Optimisez les systèmes de transfert Western en diminuant à la fois le signal de fond et le temps d’incubation par rapport aux agents de blocage traditionnels grâce à cette solution de blocage prête à l’emploi.
Optimisez les systèmes de transfert Western en diminuant à la fois le signal de fond et le temps d'incubation par rapport aux agents de blocage traditionnels, avec le tampon de blocage rapide Pierce de Thermo Scientific™, une solution de blocage prête à l'emploi.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le tampon de blocage rapide Pierce rationalise les protocoles de transfert Western en fournissant un blocage constant et de haute qualité pour les membranes en nitrocellulose ou en PVDF en seulement 5 minutes. Les étapes de blocage et de sondage avec le tampon de blocage rapide empêchent la liaison non spécifique des anticorps de détection pendant les étapes de sondage, mais permettent une détection spécifique. Le tampon de lavage rapide Pierce assure un lavage efficace des membranes après incubation avec un anticorps primaire et secondaire pour raccourcir efficacement le temps de lavage total à 20 minutes (par rapport aux 90 minutes typiques). Ces deux tampons sont compatibles avec les anticorps et les systèmes biotine-avidine, ainsi qu’avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF. Le tampon de blocage permet un blocage rapide et efficace en seulement cinq minutes tout en produisant des résultats comparables aux bloqueurs traditionnels pour les transferts Western.
Points clés :
  • Rapide – utilisez les deux tampons pour raccourcir le développement typique du transfert Western de plus de 2 heures
  • Simple – le protocole optimisé facilite plus que jamais l’analyse par transfert Western
  • Rapport signal/bruit faible – fournit des résultats comparables aux tampons classiques de transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampons de blocage
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml