Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Code produit p-4532061 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 1 l
Kit de 200 ml
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10046053 Kit de 200 ml 1 kit
10510024 Kit de 1 l 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10046053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35055
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactifs optimisés qui raccourcissent le temps d’exécution d’un transfert Western typique de 4 heures à environ 55 minutes.
Le kit pour transfert Western rapide Thermo Scientific™ Pierce, le substrat ECL, contient des réactifs optimisés qui réduisent le temps d’exécution d’un transfert Western typique de 4 heures à environ 55 minutes.
Le kit fournit tous les réactifs nécessaires pour terminer un transfert Western avec un anticorps primaire de souris ou de lapin. Le protocole nécessite un temps de manipulation minimal et donne des résultats comparables à ceux du transfert Western classique avec ECL. Le substrat ECL Pierce inclus produit un signal chimiluminescent, qui est détecté à l’aide de méthodes d’imagerie photographique ou autres. Les transferts peuvent être exposés à plusieurs reprises au film pour obtenir des résultats optimaux ou être déshybridées des réactifs d’anticorps et d’immunodétection primaires et réhybridées.
Points clés :
  • Rapide – toute la sensibilité du substrat ECL Pierce ; permet de gagner trois à quatre heures supplémentaires par rapport aux méthodes de transfert traditionnelles
  • Pratique – pas de matériel coûteux ni d’espace supplémentaire pour la paillasse requis ; élimine les problèmes d’obstruction de la membrane
  • Économique – coûts similaires à un transfert Western classique ; pas de consommables coûteux ni d’équipement supplémentaire
  • Facile – les kits optimisés comprennent tous les réactifs, à l’exception des anticorps primaires
  • Polyvalent – les kits fonctionnent avec les anticorps primaires de lapins et de souris
Comprend :
Les kits contiennent tous les réactifs permettant d’effectuer des transferts Western avec des anticorps primaires de souris et de lapins, notamment : Diluant d’anticorps rapide Western ; Tampon de lavage rapide Western 10X ; Réactif HRP optimisé Western rapide ; Réactif de détection 1 Pierce ECL  ; Réactif de détection 2 Pierce ECL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de transfert Western
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce
Quantité Kit de 200 ml
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Souris, lapin
Suffisant pour 5 mini transferts
Contenu et stockage Suffisant pour : 5 mini-transferts avec anticorps primaires de souris ou de lapin
• Diluant rapide d’anticorps primaire Western, 100 ml
• Tampon de lavage rapide Western 10X, 50 ml
• Réactif rapide HRP optimisé Western, 5 ml
• Réactif 1 de détection Pierce ECL, 25 ml
• Réactif 2 de détection Pierce ECL, 25 ml
Stocker à 4°C.