Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse
Code produit 10605465 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
800 ml
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10605465 200 ml 1 kit
10369024 800 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10605465 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    134.90€ / 1 kits
    Économisez 55.10€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour la détection au niveau du picogramme et le développement de transfert Western en moins de 1 heure après le transfert du gel.
Le kit pour transfert Western rapide Thermo Scientific™ Pierce, le substrat SuperSignal West Pico, contient des réactifs optimisés et un protocole qui permet une détection au niveau du picogramme et raccourcit le développement de transfert Western classique à moins de 1 heure après le transfert du gel.
Ces kits de Transfert Western rapide nécessitent un temps de manipulation minimal et des résultats de rendement comparables à ceux du transfert Western classique avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico. Les kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour réaliser un transfert Western, hybridé avec un anticorps primaire de souris ou de lapin. Comme d'autres méthodes de transfert Western, le substrat SuperSignal West Pico inclus produit un signal chimiluminescent détectable à l’aide de méthodes d’imagerie photographique ou autres. Les transferts développés peuvent être exposés et dénudés à plusieurs reprises de l’anticorps primaire et resondés.
Points clés :
  • Rapide – détection au niveau du picogramme en une heure environ
  • Pratique – sans matériel coûteux ni vide requis ; pas de problème d'obstruction
  • Simple – le protocole optimisé facilite plus que jamais l’analyse par transfert Western
  • Économique – sans autres consommables ni équipement supplémentaire à acheter
  • Stable – tous les composants du kit sont stables pendant un an de stockage à 4°C
  • Facile – les kits complets contiennent tous les composants nécessaires pour bloquer, sonder et développer un transfert avec n’importe quel anticorps primaire standard de souris ou de lapin
Compatibilité :
Membranes et papier de filtre Pierce ; film CL-Xposure™ pour transfert Western ; amplificateur de signal de transfert Western Pierce ; tampon de bandage de transfert Western Restore Plus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de transfert Western
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce, SuperSignal
Quantité 200 ml
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Souris
Sensibilité Ordre du picogramme
Suffisant pour 5 mini transferts
Contenu et stockage Suffisant pour : 5 mini-transferts avec anticorps primaires de souris
• Diluant rapide d’anticorps primaire Western, 100 ml
• Tampon de lavage rapide Western 10X, 50 ml
• Réactif rapide HRP optimisé de souris Western, Pico, 5 ml
• Solution Luminol / séquence activatrice SuperSignal West Pico, 25 ml
• Solution stable de peroxyde SuperSignal West, 25 ml
Stocker le kit à 4°C.