Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FDAA (réactif de Marfey)
Code produit 11561094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11561094 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11561094 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS48895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étiquetez et mesurez les isomères optiques des acides aminés par chromatographie en phase inverse (HPLC) avec ce composé de couleur (Amax 340 nm) réactif à l’amine.
Le Thermo Scientific Pierce FDAA (réactifs de Marfey) réagit avec les amines primaires pour permettre la séparation et la quantification des isomères optiques des acides aminés par chromatographie en phase inverse.
Points clés :
  • Isomères optiques de dérivatisation des acides aminés terminés en 90 minutes
  • Les dérivés ont un coefficient d’absorption de ∽3 x 10 4 Les dérivés peuvent être détectés par UV à 340 nm avec une sensibilité au picomole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit FDAA
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante.
Marqueur ou colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Quantité 50 mg
Forme Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • MARFEY'S REAGENT FDAA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .