Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FDAA (réactif de Marfey)
Code produit 11889380 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11889380 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889380 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 48895
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étiquetez et mesurez les isomères optiques des acides aminés par chromatographie en phase inverse (HPLC) avec ce composé de couleur (Amax 340 nm) réactif à l’amine.
Le Thermo Scientific Pierce FDAA (réactifs de Marfey) réagit avec les amines primaires pour permettre la séparation et la quantification des isomères optiques des acides aminés par chromatographie en phase inverse.
Points clés :
  • Isomères optiques de dérivatisation des acides aminés terminés en 90 minutes
  • Les dérivés ont un coefficient d’absorption de ∽3 x 10 4 Les dérivés peuvent être détectés par UV à 340 nm avec une sensibilité au picomole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit FDAA
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante.
Marqueur ou colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Quantité 50 mg
Forme Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide