Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Code produit 12192240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12192240 Kit de 100 réactions 1 pièce
12102250 Kit de 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12192240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16174
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les lysats de cellules entières grâce à ce kit de luciférase de luciole par incandescence hautement sensible.
Le kit de dosage incandescent de luciférase de luciole Pierce Thermo Scientific™ fournit des réactifs pour mesurer l’activité luciférase rouge dans les cellules entières, produisant un signal flash très fort qui se décompose rapidement.
Ce kit de dosage incandescent de luciférase de luciole Pierce Thermo Scientific contient des réactifs permettant de mesurer l’activité de la luciférase de luciole dans les lysats cellulaires entiers de mammifères. Contenant un tampon de lyse pratique, un tampon de dosage et un substrat de luciole, ce kit fournit un système complet de réactifs pour la détection intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. Le rendement lumineux résultant de la réaction de luciférase est capté à l’aide d’un luminomètre et peut être corrélé avec la quantité de protéine luciférase de luciole produite et utilisée pour déterminer l’activité du promoteur dirigeant l’expression de la luciole. Ces réactifs sont optimisés pour fonctionner avec les plasmides de Luc de luciole Thermo Scientific ; cependant, ce kit de dosage incandescent peut être utilisé pour détecter l’activité d’autres luciférases dépendantes de l’ATP ou de luciole qui utilisent la D-luciférine comme substrat.
Points clés :
  • Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase de luciole
  • Utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce (signal maximum)
  • Solution de travail stable jusqu’à 2 mois à -20°C
  • Réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases de luciole
  • Automatisable
  • Contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage lumineux optimisé
  • Dosage non radioactif sûr
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase de luciole et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Luminoskan Ascent et Varioskan Flash. Pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de luciole
Quantité Kit de 100 réactions
Contenu et stockage • Tampon de dosage incandescent de luciole, 5 ml, stocker à 4°C
• D-luciférine, lyophilisée, 3 mg, stocker à 4°C
• 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante
Dès réception, stocker le kit à 4°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat D-luciférine