Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de dosage de luminescence Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciférase offre un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à deux heures) en présence de rapporteurs pour la luciférase de luciole pour les tests d’expression protéique.
Points clés :
Sensible – détection très sensible de l’activité luciférase de luciole ; pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Stable – stabilité accrue du signal par rapport aux dosages incandescents
Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases de coléoptère et de luciole
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase de luciole et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Luminoskan Ascent et Varioskan Flash. Pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’essai |
| Cible | Luciférase, luciférase de luciole |
| Quantité | Kit de 100 réactions |
| Contenu et stockage | • Tampon de dosage lumineux de luciole, 5 ml, stocker à -20°C • D-luciférine, lyophilisée, 3 mg, stocker à 4°C • 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante Dès réception, stocker le kit à -20°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus. |
| Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (équipement) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Type d’étiquette | Marquage enzymatique |
| Afficher plus |