Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Fluorescein Antibody Labeling Kit
Code produit 10628664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10628664 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10628664 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53029
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Dérivés activés du colorant fluorescéine fluorescent vert pour marquer les anticorps, les protéines et autres molécules pour l’imagerie par fluorescence (ex 494 ; em 518).
Les réactifs et kits de marquage de la fluorescéine FITC Thermo Scientific™ sont des dérivés à haute performance du colorant fluorescéine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, des protéines et d’autres molécules à utiliser comme sondes fluorescentes.
Les colorants fluorescéine sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux et les dosages basés sur l’immunofluorescence, tels que le transfert Western et l’ELISA. La FITC et la NHS-fluorescéine sont réactives avec des groupes d’amines primaires sur des protéines, des peptides et d’autres biomolécules, tandis que la fluorescéine-5-maléimide et la 5-IAF réagissent avec les sulfhydryles libres sur les résidus de cystéine. La plupart des dérivés de fluorescéine activés sont des mélanges d’isomères avec des groupes réactifs attachés aux positions 5 et 6 de l’anneau inférieur. Les propriétés de ces isomères sont indiscernables en termes de spectres d’excitation et d’émission et pour les applications protéiques, il n’est pas nécessaire d’isoler un isomère spécifique. L’isomère simple est utilisé dans des techniques de séparation à haute résolution telles que le séquençage et l’électrophorèse capillaire.
Points clés :
  • Marquage spécifique aux amines : l’ester NHS ou l’isothiocyanate marquent efficacement les anticorps et autres protéines purifiées aux amines primaires (chaînes latérales de lysine) Procédure optimisée : suivre les résultats du protocole standard dans les anticorps avec d’excellents rapports colorant:protéines pour une activité et une fluorescence optimale Fluors à usage unique : pas besoin de peser de minuscules quantités de poudre ; les kits contiennent des flacons à usage unique de réactifs Purification efficace : les kits incluent de la résine de purification et des colonnes de centrifugation faciles à utiliser, assurant ainsi un retrait rapide et efficace du colorant non réacté et une excellente récupération des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de marquage Pierce des anticorps de la fluorescéine
Type de produit Kit de marquage d’anticorps
Quantité 1 kit
Suffisant pour Marquage et purification de 3 x 1 mg (2 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines
Contenu et stockage Suffisant pour : Marquage et purification de 3 x 1 mg (2 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines
  • Fluorescéine NHS, 3 flacons de 50 μg
  • Tampon borate, 1 ml
  • Résine de purification, 5 ml
  • Colonnes de centrifugation, 6 chacune
  • Tubes de prélèvement, 12 chacun
    Conserver NHS-fluorescéine à -20°C. Conservez les autres composants du kit à 4°C.
  • Excitation / émission 494/518
    Balance d’étiquetage 0,5 à 1 mg
    Gamme de produits Pierce
    Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde
    Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
    Labeling Target Anticorps, Protéines