Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage Pierce™ FlexMix™
Codice prodotto. 15988796
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15988796 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15988796 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore A39239
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La solution d’étalonnage Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ est un mélange de 16 composants de haute pureté et ionisables conçus pour l’étalonnage d’ionisation positive et négative à l’aide du logiciel de contrôle d’instruments Orbitrap Tribrid série 3.1.
  • Précision de masse améliorée : la plage de masse étendue améliore la précision de masse
  • Étalonnage en mode positif et négatif - formulation unique avec plages de masse étendues pour les deux modes d’étalonnage d’ionisation
  • Formulation validée : haute qualité, rigoureusement testée avec des certificats d’analyse spécifiques au lot
  • Prêt à l’emploi - l’étalon de référence peut être directement chargé dans une seringue et injecté dans l’instrument
  • Stable à température ambiante pendant 18 mois maximum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Solution d’étalonnage
Réactivité chimique Amine
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Température ambiante
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 10 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce FlexMix Calibration Solution
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.