Learn More
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-Phthaldialdehyde Crystals (OPA)
Code produit 11821405 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11821405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11821405 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26015
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Mesurez les peptides ou les acides aminés (Ex 340 nm, Em 455 nm) avec du phtalaldéhyde, un réactif de marquage fluorescent réactif aux amines, pré ou post colonne HPLC.
Le fluoraldéhyde (OPA) Pierce Thermo Scientific™ est un o-phtalaldéhyde, un réactif de dérivatisation fluorescent pré ou post-colonne très sensible pour la détection et la quantification des peptides ou des acides aminés en HPLC.
Les cristaux de fluoraldéhyde sont une préparation fluorogénique spécialement purifiée de l’o-phtalaldéhyde (OPA). Ce composé réactif à l’amine est principalement utilisé pour la détection fluorescente à haute sensibilité d’amines primaires, y compris les acides aminés, les peptides, les protéines et les polyamines dans les effluents chromatographiques pré ou post-colonne.
Points clés :
  • Pour la dérivation d’acides aminés pré-ou post-colonne pour la détection et la quantification fluorescentes
  • Réagit avec tous les analytes contenant des amines primaires pour produire des dérivés fluorescents (ex / em = 340 nm / 455 nm)
  • Fournit une mesure précise de la composition et de la teneur absolue en protéines-peptides
  • Idéal pour travailler avec des protéines recombinantes et des peptides synthétiques
  • Peut être utilisé pour le dosage des protéines fluorescentes ou des peptides
  • Peut être préparé comme une solution aqueuse stable dans le borate (voir instructions)
Propriétés du réactif :
  • Peut être préparé comme une solution aqueuse stable dans le borate (voir instructions)
  • Noms alternatifs : Cristaux de fluoraldéhyde, OPA
  • Nom chimique : ortho-phtalaldéhyde
  • Réactif envers : Amines primaires (–NH2)
  • Formule chimique : C8H6O2
  • Numéro CAS : 643-79-8
  • Poids moléculaire : 134,12
  • Forme : Jaune pâle, cristaux à écoulement libre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit o-Phtaldialdéhyde
Réactivité chimique Amine
Gamme de produits Fluoraldehyde
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Marqueur ou colorant OPA (o-phtaldialdéhyde)
Méthode de détection Fluorescent
Quantité 5 g
Forme Pleine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Phthalaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalaldehyde