Learn More
Thermo Scientific™ Solution de réactif à l’o-phtaldialdéhyde (OPA) Fluoraldehyde™
Code produit 10530054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
945 mL
Conditionnement:
945mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10530054 945 mL 945mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10530054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26025
 Article restreint
En stock
Solution d’o-phtalaldéhyde prête à l’emploi, réactif de marquage fluorescent réactif aux amines, pré ou post colonne HPLC pour mesurer les peptides ou les acides aminés (Ex 340 nm, Em 455 nm).
Le réactif fluoraldéhyde (OPA)Thermo Scientific™ Pierce est une solution prête à l’emploi d’o-phtalaldéhyde, un réactif de dérivatisation pré ou post-colonne fluorescent pour la détection et la quantification des peptides ou des acides aminés dans la HPLC.
Le réactif fluoraldéhyde contient de l’OPA (o-phtalaldéhyde), qui réagit avec les amines primaires des acides aminés, des peptides et des protéines pour permettre la détection et la quantification fluorescentes. Le réactif pouvant être utilisé comme réactif de dosage de protéines ou de peptides ou comme réactif de détection pré- ou post-colonne pour l’analyse des acides aminés (HPLC). La réaction de l’OPA avec les protéines et les peptides donne des résultats linéaires sur une large gamme de concentrations. La solution de réactif au fluoroaldéhyde est prête à l’emploi et permet une quantification rapide des protéines ou des peptides en solution.
Points clés :
  • Pour la dérivation d’acides aminés pré-ou post-colonne pour la détection et la quantification fluorescentes
  • Réagit avec tous les analytes contenant des amines primaires pour produire des dérivés d’isoindole fluorescents
  • Fournit une mesure précise de la composition et de la teneur absolue en protéines-peptides
  • Idéal pour travailler avec des protéines recombinantes et des peptides synthétiques
  • Peut être utilisé pour le dosage des protéines fluorescentes ou des peptides
  • Les mélanges de dérivatisation pré-colonne peuvent être injectés dans la LC sans traitement
Propriétés du réactif :
  • Formule : 0,8 mg / ml d’o-phtalaldéhyde (OPA) dans un tampon exclusif, pH 10
  • Forme : Liquide transparent incolore à légèrement jaune
  • Réactif envers : Amines primaires (–NH2)
  • Détection : Fluorescence (excitation / émission = 340 nm / 455 nm)
  • Application : Dérivatisation pré- ou post-colonne pour la détection par HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit o-Phtaldialdéhyde
Réactivité chimique Amine
Gamme de produits Fluoraldehyde
Contenu et stockage Stocker sous azote à 4°C à l’écart des réactifs oxydants et de la lumière directe du soleil.
Marqueur ou colorant OPA (o-phtaldialdéhyde)
Méthode de détection Fluorescent
Quantité 945 mL
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoraldehyde o-Phthaldialdehyde Reagent Solution (OPA)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,2-mercaptoethanol