Learn More
Thermo Scientific™ Formamide
Code produit 11866714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11866714 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11866714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17899
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préparez des cocktails d’hybridation et diverses solutions de dénaturation utilisées avec des acides nucléiques à l’aide de cette formulation très pure de dénaturant de formamide.
La formamide Thermo Scientific™ Pierce est une formulation haute pureté de dénaturant de formamide qui convient à la préparation de cocktails d’hybridation et de diverses solutions de dénaturation utilisées avec des acides nucléiques.
Thermo Scientific™ Pierce Formamide est une formulation de haute pureté de dénaturant de formamide qui convient à la préparation de cocktails d’hybridation et de diverses solutions de dénaturation utilisées avec des acides nucléiques.
Points clés :
  • La formulation ultra pure possède un degré élevé de pureté et est exempte de RNase et de DNase contaminantes
  • Convient à la préparation de cocktails d’hybridation et de diverses solutions de dénaturants utilisées avec les acides nucléiques
  • Ne provoquera pas la dégradation d’échantillons d’ARN et d’ADN coûteux ou difficiles à isoler
  • Pré-filtré par une résine échangeuse d’ions mixtes pour éliminer les produits de décomposition et les cations métalliques résiduels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide
Contenu et stockage Conservez entre 2 et 8°C.
Type de produit Formamide
Quantité 100 mL
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide