Learn More
Thermo Scientific™ Acide formique
Code produit 11531084 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 ML
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11531084 10 x 1 ml 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11531084 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS28905
Quantité Prix
1 128.52€ / 10mL
10 111.47€ / 10mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solvant de haute pureté fourni dans des ampoules en verre comme alternative pratique et sans contamination pour la préparation de solvants d’élution pour les séparations HPLC de protéines et de peptides.
L’acide formique Thermo Scientific™ Pierce est un solvant de haute pureté fourni dans des ampoules en verre comme alternative pratique et sans contamination pour la préparation de solvants d’élution pour les séparations HPLC de protéines et de peptides.
L’acide formique est un composant présent dans les phases mobiles en phase inverse pour fournir des protons pour l’analyse LC/MS. La présence d’une faible concentration d’acide formique dans la phase mobile est également connue pour améliorer les formes de pic de la séparation résultante. Contrairement à l’acide trifluoroacétique (TFA), l’acide formique n’est pas un réactif d’appariement d’ions et ne supprime pas l’ionisation MS des polypeptides lorsqu’il est utilisé comme composant de phase mobile.
Alertes de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Composants standard Acide formique
Concentration standard 98 à 100%
Nom de l’article Acide formique
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
Forme Liquide
Type de réactif Solvant (pur)
Quantité 10 x 1 ml
Formule 99 % d'acide formique
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec LC/MS
Aspect Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid