Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Code produit 12201652 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12201652 Kit de 1000 réactions 1 pièce
12201642 Kit de 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12201652 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16182
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Gaussia et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Le kit de double dosage de luciférase Gaussia-luciole Pierce Thermo Scientific™ fournit les réactifs nécessaires pour détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Gaussia et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Le kit de double dosage de luciférase Gaussia-luciole Pierce est un test hautement sensible qui permet la détection simultanée de l’activité de la luciférase Gaussia et de luciole rouge. La luciférase Gaussia agit comme rapporteur expérimental avec une luciole rouge constitutivement active comme contrôle de normalisation. Cette combinaison rapporteur-contrôle permet la surveillance simultanée des activités du rapporteur expérimental et de la luciférase de contrôle dans un dosage en une lecture sans ajout en deux étapes de réactifs de substrat ou d’absorption. La solution de travail de dosage contient des substrats pour les deux types de luciférases et les réactions se produisent simultanément avec une cinétique de type incandescent. Les signaux luminescents qui en résultent peuvent être résolus de manière spectrale à l’aide de filtres. Dans un seul échantillon, les chercheurs peuvent évaluer l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires, les voies de transduction du signal et les effets des activateurs ou des inhibiteurs.
Points clés :
  • Simultanée – détection simultanée, basée sur un filtre et séparée en longueur d’onde de deux activités de luciférase
  • Sensible – mesure les activités de la luciférase Gaussia bleu vif et de luciole rouge dans le même échantillon
  • Rapide – pas d’étape d’absorption requise, contrairement aux doubles dosages séquentiels traditionnels
  • Multiplexage – capable de quantifier deux activités cellulaires dans le(s) même(s) échantillon(s)
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrats coelentérazine et D-luciférine
Matériel nécessaire :
Rapporteurs de luciférase Gaussia et de luciole rouge ; Ensembles de filtres dans les plages de 425 à 525 nm pour la luc. Gaussia et 615 à 675 nm pour la luc. de luciole rouge. Luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tel que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash Thermo Scientific ; Injecteur nécessaire pour évaluer plus de 24 puits à la fois.
Recommandées dans les cas suivants :
Étudier deux éléments réglementaires en même temps ; Surveiller simultanément deux voies de signalisation ; Permettre l’étude de plusieurs cibles par écran (p. ex. effets hors cible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de luciole, luciférase gaussia
Quantité Kit de 1000 réactions
Contenu et stockage • Double tampon de dosage gaussia-luciole, 50 ml, conserver à 4°C
• Coelentérazine (100X), 0,5 ml, conserver à -80°C
• D-luciférine, lyophilisée, 30 mg, conserver à 4°C
• Tampon de lyse cellulaire 2X, 60 ml, conserver à température ambiante
Dès réception, conserver le kit à -80°C ou conserver individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Coélentérazine, D-luciférine