Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Gaussia Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie supérieure à une heure), notamment en présence de rapporteurs pour la luciférase Gaussia-Dura.
Caractéristiques du kit de dosage luminescent de la luciférase Gaussia :
• Sensible—détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Gaussia
• Stable—stabilité accrue du signal
• Simple—ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
• Compatible—réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Gaussia
• Compatible avec l’automatisation—capable de réaliser des dosages à haut débit
• Pratique—contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage lumineux optimisé
• Sûr—permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Ce kit de dosage luminescent de la luciférase Pierce contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Gaussia dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Gaussia-Dura Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité de la luciférase avec un stabilité accrue du signal. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Le kit peut être utilisé pour détecter l’activité de toutes luciférases Gaussia ou dérivés qui utilisent la coelentérazine comme substrat.
Comprend :
tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Nécessite :
Luciférase Gaussia et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Applications :
• Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans
• Sélection de médicaments
• Sélection de siARN et de miARN
• Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible
• Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines
• Analyse de voies de transduction de signaux
• Études d’épissage d’ARN
La luciférase Gaussia est une protéine de 20 kDa provenant du copépode marin, Gaussia princeps. L’enzyme bioluminescente est hautement sécrétée dans le milieu de culture cellulaire, ce qui permet la surveillance cellulaire de l’activité du rapporteur. Le rendement lumineux généré par la réaction de luciférase peut être corrélé à la quantité de protéine de luciférase Gaussia produite et utilisée pour déterminer l’activité du promoteur dirigeant l’expression de la Gaussia. Le signal produit par la luciférase Gaussia affiche une cinétique incandescente forte et est considérablement supérieur aux signaux incandescents provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires.
Le gène Gaussia-Dura utilisé dans les vecteurs de Luc. Gaussia-Dura Thermo Scientific est dérivé du gène sauvage Gaussia et fournit un rendement lumineux égal, mais plus stable. Le réactif du kit de dosage luminescent Gaussia produit une réaction de luciférase Gaussia-Dura avec cinétique de type luminescente et est recommandé pour les luminomètres sans injecteurs ou pour les applications nécessitant un traitement d’échantillons par lots.
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’essai |
| Cible | Luciférase, luciférase gaussia |
| Suffisant pour | 1000 dosages de luciférase |
| Quantité | 1000 réactions |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 1 000 dosages de luciférase dans des puits de microplaques • Tampon de dosage luminescent Gaussia, 50 ml (stocker à -21°C) • 100 X coelentérazine, 0,5 ml (stocker à -80°C) • Tampon de lyse cellulaire de luciférase (2X), 60 ml (stocker à température ambiante) Le kit peut être stocké à -80°C ou individuellement aux températures indiquées. |
| Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (équipement) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol