Learn More
Pierce™ Microbilles magnétiques d’agarose au glutathion Pierce™
Code produit 15586619 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15586619 4 ml 1mL
15585899 20 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15586619 Fournisseur Pierce™ Code fournisseur 78601
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les microbilles magnétiques d’agarose au glutathion Thermo Scientific™ Pierce™ offrent une méthode rapide et pratique pour la purification du glutathion-S-transférase (GST) à partir d’un lysat de cellules brutes de bactéries, de levures ou de mammifères
Caractéristiques du produit :
Les billes magnétiques d’agarose et de glutathion Pierce conviennent parfaitement pour purifier les protéines de fusion GST d’un extrait de protéines solubles et sont idéales pour purifier les protéines exprimées à de faibles niveaux dans des surnageants dilués.
Les microbilles peuvent être utilisées dans des applications manuelles avec un support magnétique ou des applications automatisées avec un instrument tel que le processeur de particules magnétiques Thermo Scientific KingFisher™ Flex. Les instruments automatisés sont particulièrement utiles pour la purification à haut débit et le criblage des conditions de purification.
  • Microbilles haute performance—Les microbilles superparamagnétiques non agrégantes de magnétite (Fe3O4) offrent une uniformité exceptionnelle pour les applications HTS manuelles et automatisées
  • Ligand d’affinité stable—le glutathion est immobilisé de manière covalente aux particules, permettant une résistance à la lixiviation et des produits de purification propres
  • Haute capacité—la capacité de liaison est suffisante pour les procédures de purification de routine et exigeantes
Applications :
  • Purification et isolement des protéines
  • Purification des protéines à haut débit à l’aide d’un processeur de particules magnétiques automatisé
Molécule cible : GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Concentration Slurry: 25%
Contenu et stockage 1 ml de résine stabilisée. 4 ml fournis sous forme de suspension v/v à 25 % dans de l’éthanol à 20 %.
Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Granulométrie 30 μm
Forme Suspension liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 4 ml
Type Microbilles magnétiques d’agarose
Phase stationnaire Glutathion
Format Flacon
Capacité (métrique) 4 mL