Learn More
Thermo Scientific™ Agarose-glutathion Pierce™
Code produit 10333058 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10333058 10 ml 10mL
11884045 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10333058 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 16100
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purifiez les protéines de fusion recombinantes marquées à la TPS à partir de lysats cellulaires à l’aide de résines de purification par affinité de billes d’agarose couplées au glutathion (GSH), de colonnes de centrifugation et de plaques.
Le glutathion-agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine à haute capacité et hautes performances idéale pour la purification par affinité des protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats cellulaires.
Le support haute qualité– est constitué de glutathion immobilisé par son groupe sulfhydryle central via un bras d'espacement de 12– atomes lié à des perles réticulées d'agarose à 6 %. La purification de protéines de fusion marquées à la GST– avec du glutathion (GSH) sur des perles d’agarose est très documentée et peut être adaptée à de nombreuses échelles, différents formats de colonne et des applications spécifiques variées. Que ce soit pour purifier de grandes quantités de protéines recombinantes à partir de lysats d’E. Coli surexprimés ou pour analyser des interactions de protéines impliquant des protéines appâts marquées à la GST, la résine de glutathion-agarose Pierce convient parfaitement à la tâche.
Pour satisfaire les exigences liées à ses nombreuses utilisation, la résine glutathion-agarose Pierce est proposée dans conditionnements de différentes tailles et dans des formats variés. Ceux-ci incluent trois volumes de pâte de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification GST complets et deux tailles de cartouche de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC–.
Points clés :
  • Haute capacité – Fixation d'au moins 25 mg de protéine recombinante marquée à la GST
  • Rendement élevé et grande pureté – Purification régulière d'au moins 10 mg de protéine marquée à la GST– par millilitre de résine d'une pureté supérieure à 90 %
  • Économique – Prix avantageux pour une résine réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de sa capacité de fixation ni de ses performances de purification
  • Polyvalence – Conception prévue pour la purification de protéines de fusion marquées à la GST – provenant de lysats bactériens ou pour une utilisation avec des protéines pré-purifiées marquées à la GST– afin d’analyser les interaction de protéines
  • Compatibilité – Utilisation et efficacité validées avec les réactifs cellulaires lysis Thermo Scientific Pierce à des fins d’extraction et de purification à partir de cultures cellulaires de mammifères ou de bactéries
  • Flexibilité – Grande variété de formats disponibles : résine en vrac, colonnes à centrifuger, cartouches de chromatographie et kits GST de purification efficaces
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : flacons de 10 ml, 100 ml, 500 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 3 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : cartouches de 1 et 5 ml, compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et de pipetage
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins pour la résine de glutathion-agarose en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes à centrifuger de glutathion Pierce, un tampon d’équilibrage / de lavage et du glutathion pour préparer le tampon d’élution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 ml
Forme protéique Recombinant
Type Agarose
Phase stationnaire Glutathion
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité de liaison 40 mg de liaison protéique de GST recombinante purifiée par ml de résine