Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Spin Purification Kit, 1 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le glutathion-agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine à haute capacité et hautes performances idéale pour la purification par affinité des protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats cellulaires.
Pour satisfaire les exigences liées à ses nombreuses utilisation, la résine glutathion-agarose Pierce est proposée dans conditionnements de différentes tailles et dans des formats variés. Ceux-ci incluent trois volumes de pâte de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification GST complets et deux tailles de cartouche de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC–.
Points clés :
Haute capacité – Fixation d'au moins 25 mg de protéine recombinante marquée à la GST
Rendement élevé et grande pureté – Purification régulière d'au moins 10 mg de protéine marquée à la GST– par millilitre de résine d'une pureté supérieure à 90 %
Économique – Prix avantageux pour une résine réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de sa capacité de fixation ni de ses performances de purification
Polyvalence – Conception prévue pour la purification de protéines de fusion marquées à la GST – provenant de lysats bactériens ou pour une utilisation avec des protéines pré-purifiées marquées à la GST– afin d’analyser les interaction de protéines
Compatibilité – Utilisation et efficacité validées avec les réactifs cellulaires lysis Thermo Scientific Pierce à des fins d’extraction et de purification à partir de cultures cellulaires de mammifères ou de bactéries
Flexibilité – Grande variété de formats disponibles : résine en vrac, colonnes à centrifuger, cartouches de chromatographie et kits GST de purification efficaces
Formats disponibles :
Pâtes de résine : flacons de 10 ml, 100 ml, 500 ml
Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 3 ml
Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
Cartouches de chromatographie : cartouches de 1 et 5 ml, compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et de pipetage
En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins pour la résine de glutathion-agarose en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes à centrifuger de glutathion Pierce, un tampon d’équilibrage / de lavage et du glutathion pour préparer le tampon d’élution
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Description | Kit de purification par centrifugation GST Pierce, 1 ml |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Purification d’environ 10 mg de protéines “taguées” au GST par colonne • Colonnes de centrifugation du glutathion Pierce, 1 ml, 5 colonnes • Tampon d’équilibrage / lavage, 250 ml • Glutahion, 184 mg • Tampons de colonne, 5 bouchons Conserver à 4°C. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | Kit de 5 colonnes |
| Cible | Protéine marquée à la GST |
| Type | Kit de purification par rotation |
| Phase stationnaire | Glutathion |
| Suffisant pour | 10 mg de protéine marquée à la GST par colonne |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Afficher plus |