Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Code produit 10492895 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format Méthode de détection Conditionnement
10492895 Blanc Étalon Chimiluminescence 5 pièces
10237673 Noir Étalon Fluorescence 5 pièces
10465775 Transparent Plaque en barrette Colorimétrique 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492895 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15240
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de glutathion sont des microplaques standards 96 puits revêtues de glutathion (GSH) intact et prébloquées pour être utilisées dans les essais de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST).
Les plaques Thermo Scientific Pierce à revêtement en glutathion sont des microplaques revêtues de glutathion intact (GSH) et prébloquées pour être utilisées dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathione S-transférase (GST). Ces plaques revêtues peuvent être utilisées dans l’analyse de lysats cellulaires pour déterminer la présence et la concentration de la protéine de fusion GST produite dans un système d’expression. Les plaques peuvent également être utilisées pour capturer et revêtir les protéines de fusion via leur étiquette GST pour des tests de liaison ultérieurs impliquant la protéine recombinante. Les plaques étant prébloquées, la purification initiale des lysats cellulaires n’est pas nécessaire.
Les plaques Thermo Scientific Pierce à revêtement en glutathion sont des microplaques revêtues de glutathion intact (GSH) et prébloquées pour une utilisation dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathione S-transférase (GST).
Caractéristiques des plaques revêtues de glutathion :
• Sélectives : elles lient spécifiquement les protéines de fusion contenant de la glutathione S-transférase
• Capacité : elles lient environ 10 ng de protéine GST par puits
• Polyvalentes : le format de plaque prêt pour la liaison est utile pour les études d’interaction des protéines
• Compatibles : les détergents utilisés pour la lyse des cellules n’inhibent pas la liaison aux protéines GST aux plaques pré-enduites (par contraste avec les méthodes de revêtement direct avec les plaques en polystyrène)
• Prêtes à l’emploi : elles sont prébloquées avec le tampon de blocage SuperBlock pour réduire la liaison non spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant.
Méthode de détection Chimiluminescence
Conditionnement 5 plaques
Gamme de produits Pierce
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Traitement de surface Glutathion
Blocage de la plaque Tampon SuperBlock™
Quantité 5 plates