Learn More
Thermo Scientific™ Glycérol
Code produit 10618294 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10618294 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10618294 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17904
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Procédez à une variété d’applications de biologie moléculaire et protéique. Le glycérol Thermo Scientific™ Pierce est hautement purifié.
Le glycérol Thermo Scientific™ Pierce est un glycérol de haute pureté (pureté supérieure à 99 %) à utiliser dans les méthodes de biologie moléculaire.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le glycérol Thermo Scientific™ Pierce est un glycérol de haute pureté à utiliser dans les méthodes de biologie moléculaire. Il s’agit d’un liquide incolore, légèrement visqueux dont la pureté est ≥99,0 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycérol
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Type de produit Glycérol
Pureté > 99%
Quantité 1 L
Forme Liquide