Learn More
Thermo Scientific™ Glycoprotein Standards Set for Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Le kit d’estimation de la teneur en glucides des glycoprotéines Thermo Scientific™ Pierce permet de mesurer la quantité de glycosylation des protéines en tant que pourcentage de la masse protéique totale purifiée.
Points clés :
Qualitatif : permet de facilement identifier si des protéines purifiées sont des glycoprotéines ou si des échantillons sont contaminés par des sucres
Semi-quantitatif : permet d’estimer le pourcentage de la teneur en glucide (p/p) de la glycoprotéine purifiée par une comparaison avec le kit d’étalons de glycoprotéine inclus
Procédure simple : réalisée en moins de 75 minutes ; les instructions comprennent des protocoles pour tubes à essais et microplaques
Adaptable : le format de la courbe d’étalonnage permet de concevoir des tests alternatifs pour les aldéhydes et les composants glucidiques
Comprend :
Periodate de sodium, tampon d’analyse, réactif de détection et kit contenant 5 flacons d’étalons de glycoprotéines
Recommandées dans les cas suivants :
Permet de déterminer si un anticorps polyclonal purifié ou une autre protéine est glycosylé(e) avant de réaliser des chimies de conjugaison ou d’immobilisation basées sur les glucides avec des réactifs hydrazide ; Permet de caractériser et de classifier les fractions des protéines purifiées à partir d’une procédure par affinité ; Permet d’évaluer la contamination par des sucres et des glucides dans des échantillons de protéines non glycosylées
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Préparation de courbes d’étalonnage pour l’estimation des glucides par glycoprotéine • Lysozyme, lyophilisé, 2,5 mg • BSA, lyophilisé, 2,5 mg • Ovalbumine, lyophilisée, 2,5 mg • Apo-transferrine, lyophilisée, 2,5 mg • Fétuine, lyophilisée, 0,25 mg • Alpha-glycoprotéine acide, 0,25 mg |
| Description | Ensemble étalons de glycoprotéine Pierce |
| Doser | Étalons de glycoprotéine |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Estimation du carbohydrate des glycoprotéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| Suffisant pour | 60 dosages en tube ou 250 dosages sur microplaques |
| À utiliser avec (application) | Étalon interne |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Show More |