Learn More
Thermo Scientific™ Kit de coloration des glycoprotéines Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de coloration des glycoprotéines Thermo Scientific™ Pierce est un kit pratique, rapide et sensible pour la coloration des protéines glycosylées dans les gels de polyacrylamide à l’aide de la méthode d’acide périodique de Schiff (PAS).
Points clés :
Spécifique pour les glycoprotéines : la méthode périodique acide-Schiff (PAS) détecte spécifiquement les protéines glycosylées ayant un acide sialique et d’autres groupes d’hydrates de carbone oxydables
Protocole optimisé : la méthode traditionnelle à trois réactifs a été rationalisée pour obtenir une coloration optimale en moins de deux heures (la moitié du temps nécessaire pour d’autres méthodes de coloration)
Colorimétrique : les glycoprotéines sont détectées sous forme de bandes magenta sur fond de gel rose pâle ou incolore
Coloration qualitative : la limite de détection dépend de l’étendue de la glycosylation, de la taille et de l’abondance des protéines ; détecte 0,625 ng d’avidine et 0,16 g de péroxydase de raifort par bande
Témoins inclus : le kit complet comprend des protéines témoins positives et négatives (HRP et IST, respectivement).
Gels et membranes : efficaces pour une utilisation avec des mini-gels de polyacrylamide ou des membranes de nitrate de cellulose
Comprend :
Trois réactifs dans des flacons de 250 ml (1 solution et 2 poudres sèches auxquelles l’eau doit être ajoutée), plus deux flacons de protéines lyophilisées (1 mg chacun)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Sufficient For: 10 mini gels (SDS-PAGE) • Oxidation Reagent, 2.5 g powder to make 250 mL • Reduction Reagent, 1.25 g powder to make 250 mL • Positive Control (Horseradish Peroxidase), 1 mg • Negative Control (Soybean Trypsin Inhibitor), 1 mg • Glycoprotein Stain, 250 mL Store all components at 4°C. |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Sulfite de fuchsine |
| Type de produit | Kit de coloration de glycoprotéine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 750 mL |
| Molécule cible | Protéines (glycoprotéines) |
Sécurité et traitement
- Pierce Glycoprotein Staining Kit
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .