Learn More
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)
Code produit 10772915 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10772915 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10772915 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22309
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation hydrosoluble court composé de groupes ester NHS et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aliphatique à 6 atomes (7,3 A).
Le GMBS Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine vers sulfhydryle qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur court (7,3 Ås).
Points clés :
  • Moins immunogène que le SMCC
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description GMBS
Poids moléculaire 280,23
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 7,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GMBS (N-
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester