Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’extraction et de stabilisation de GPCR Pierce™
Code produit 16585651 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16585651 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 16585651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43436
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Permet l’extraction et la stabilisation efficaces des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) et d’autres protéines associées à la membrane à partir de cellules ou de tissus de mammifères cultivés tout en préservant l’intégrité à long terme des récepteurs
  • Le réactif d’extraction et de stabilisation GPCR Thermo Scientific permet l’extraction et la stabilisation efficaces des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) et d’autres protéines associées à la membrane provenant de cellules ou de tissus de mammifères en culture tout en préservant l’intégrité des récepteurs à long terme.
  • Simplicité d’utilisation — formulation tout-en-un pour extraire et stabiliser les GPCR en une heure
  • Préservation des GPCR — stabilise le récepteur dans une micelle de détergent pour assurer le fonctionnement du récepteur
  • Optimisé — la formulation et la procédure permettent une extraction douce mais efficace des GPCR à partir de la membrane plasmique
  • Compatible — le lysat est directement compatible avec les applications en aval, notamment les tests de transfert Western, d’immunoprécipitation et de liaison des ligands récepteurs
  • Le réactif d’extraction et de stabilisation GPCR est simple à utiliser. L’échantillon est récolté, lavé et pelleté. Le récepteur est ensuite extrait à l’aide du réactif, suivi d’une centrifugation. Le lysat de cellules entières qui en résulte contient des récepteurs solubilisés et stabilisés. Le réactif a été testé pour être utilisé avec des GPCR endogènes et surexprimés, et la fonction des récepteurs a été vérifiée par des dosages de liaison récepteur-ligand.
  • Les RCPG sont une grande famille de récepteurs avec sept domaines transmembranaires qui jouent un rôle clé dans la transmission des signaux à travers la membrane cellulaire. Ils sont des médicaments cibles efficaces pour les troubles des systèmes génétique et immunitaire et servent de biomarqueurs potentiels et de cibles thérapeutiques pour le traitement du cancer. L’un des principaux défis de la recherche sur la GPCR est la capacité d’extraire efficacement le récepteur de la membrane sans compromettre l’intégrité structurelle et fonctionnelle de la protéine.
  • Le réactif d’extraction et de stabilisation de GPCR encapsule le récepteur dans une micelle de détergent optimisée pour assurer la fonction du récepteur jusqu’à une semaine lorsqu’il est stocké à 4°C et un mois lorsqu’il est stocké à -20°C post-extraction, offrant plus de flexibilité pour l’analyse des récepteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Format Liquide
Type de produit Réactif
Volume (métrique) 100 mL
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C).
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce