Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST (glutathione-S-transferase)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La GST (glutathione S-transférase) Thermo Scientific™ est une glutathione S-transférase lyophilisée, pure, destinée à être utilisée dans une diversité de procédures de recherche protéique.
Cette GST de Schistosoma japonicum est utile dans une diversité d’applications impliquant des protéines de fusion marquées par la GST et la purification par affinité au glutathion. L’expression de protéines étrangères dans E. coli en utilisant un système de fusion glutathion S-transférase (GST) est une méthode de référence pour étudier la fonction de protéines particulières, purifier des facteurs d’interaction et générer des anticorps dirigés contre des protéines fusionnées. Les analyses impliquant des protéines marquées par la GST exigent d’utiliser ou bénéficient généralement de l’utilisation d’une GST pure en tant que contrôle ou étalon.
Points clés :
- Purifié à partir de Schistosoma japonicum
- Utile en tant que marqueur de poids moléculaire dans une analyse sur gel de protéines marquées par la GST
- Approprié en tant qu’étalon ou contrôle dans des dosages ELISA et de co-précipitation
- Idéal pour tester la réactivité croisée d’anticorps spécifique à un marqueur dans un ELISA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 mg |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation |
| Forme protéique | Recombinant |
| Type | Solution protéique |