Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Purifiez les complexes d’interaction protéique impliquant pratiquement toutes les protéines de fusion marquées GST fournies par l’utilisateur avec le kit de coprécipitation d’interactions de protéines GST Thermo Scientific™ Pierce.
Points clés :
Extraction GST : purifie les interactions protéiques de toute protéine de fusion marquée GST
Le kit complet : fournit tous les composants et le protocole détaillé pour la purification des interactions protéine – protéine
Aucun équipement spécial n’est nécessaire – utilise des équipements et réactifs de laboratoire courants (par ex., microcentrifugeuse)
Pratique : les colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse permettent une manipulation simple et efficace des billes d’agarose glutathion, ainsi que le traitement simple de plusieurs échantillons
Flexible : les instructions comprennent des protocoles pour les protéines d’appât et de proie provenant de différentes sources
Comprend :
Résine d’agarose et glutathion, tampon de lyse, boîte de TBS, glutathion pour l’élution, colonnes de centrifugation de microcentrifugeuse et tubes de prélèvement
Recommandé dans les cas suivants :
Découvrez une nouvelle interaction protéine – protéine à partir d’un lysat cellulaire ; confirmez une interaction putative à partir d’un lysat cellulaire ou d’une protéine précédemment purifiée ; extrayez les informations d’interaction protéine – protéine à partir de lysats de transcription / traduction in vitro
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 750 μL |
| Capacité (métrique) | 1.5 mL |
| Formule | Slurry: 50 % |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Au moins 25 réactions d’extraction, chacune utilisant 25 µl de résine • Agarose glutathion, 750 µl • Tampon de lyse d’extraction, 250 ml • Glutathion, 1 g • Boîte de TBS (donne 500 ml), 1 boîte • Colonnes de centrifugation et accessoires Pierce, 27 colonnes • Tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, 100 tubes Dès réception, stockez le Tampon de lyse Pierce à température ambiante. Conserver les composants de kit restants à 4°C. |
| Doser | Purification par affinité |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Extraction (avec marquage) |
| Cible | Non spécifique à la cible |
| Afficher plus |