Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Code produit 11849320 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 L
Conditionnement:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11849320 200 mL 200mL
10229183 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11849320 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37548
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préservez les conjugués HRP dilués (1-1 000 ng/ml) pendant plus de six mois à température ambiante, sans perte significative d’activité, à l’aide du diluant/stabilisateur pour conjugués de peroxydase Guardian.
Le diluant/stabilisateur pour conjugués de peroxydase Thermo Scientific™ Guardian préserve les conjugués HRP dilués (1-1 000 ng/ml) pendant plus de six mois à température ambiante, sans perte significative d’activité.
  • Compatible avec les dosages – Ajoutez simplement votre tampon de blocage préféré pour créer un diluant convenant parfaitement à votre système ELISA basé sur la peroxydase de raifort
  • Pratique – Conservez des dilutions prêtes à l’emploi (1:1 000–1:100 000) qui maintiennent l’activité enzymatique, dans un réfrigérateur sans aliquotage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stabilisateur/diluant pour conjugué de peroxydase
Forme physique Liquide
Gamme de produits Guardian
Quantité 200 mL