Learn More
Beskrivning
L’acide heptafluorobutyrique (HFBA) Thermo Scientific™ Pierce est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
Points clés :
- La pureté typique est de 99,7 % par GC ; <0,1 % d’eau
- Réactif de séquençage pour la dégradation Edman classique et automatisée des peptides et des protéines
- Densité : 1,645
- B.P. 120°C
- Conditionnés sous azote dans des ampoules ou des flacons en verre ambré
- Liquide incolore transparent
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom de l’article | Acide heptafluorobutyrique (HFBA) |
| Contenu et stockage | stockage à température ambiante. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Réactif à paire d’ions |
| Quantité | 100 mL |
| Formule | 99,5 %-HFBA |
| Gamme de produits | Pierce |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.