Learn More
Thermo Scientific™ Acide heptafluorobutyrique (HFBA) Pierce™
Code produit 11811385 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11811385 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11811385 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25003
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons et ampoules de HFBA pur à 99,5 % (MW 214.04, CAS 375-22-4), valables pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans la séparation de peptides en phase inverse (HPLC).
L’acide heptafluorobutyrique (HFBA) Thermo Scientific™ Pierce est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
Points clés :
  • La pureté typique est de 99,7 % par GC ; <0,1 % d’eau
  • Réactif de séquençage pour la dégradation Edman classique et automatisée des peptides et des protéines
  • Densité : 1,645
  • B.P. 120°C
  • Conditionnés sous azote dans des ampoules ou des flacons en verre ambré
  • Liquide incolore transparent
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide heptafluorobutyrique (HFBA)
Contenu et stockage stockage à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 100 mL
Formule 99,5 %-HFBA
Gamme de produits Pierce