Learn More
Thermo Scientific™ Acide heptafluorobutyrique (HFBA) Pierce™
Code produit 10108263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10108263 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10108263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53104
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Flacons et ampoules de HFBA pur à 99,5 % (MW 214.04, CAS 375-22-4), valables pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans la séparation de peptides en phase inverse (HPLC).
L’acide heptafluorobutyrique (HFBA) Thermo Scientific™ Pierce est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
Points clés :
  • La pureté typique est de 99,7 % par GC ; <0,1 % d’eau
  • Réactif de séquençage pour la dégradation Edman classique et automatisée des peptides et des protéines
  • Densité : 1,645
  • B.P. 120°C
  • Conditionnés sous azote dans des ampoules ou des flacons en verre ambré
  • Liquide incolore transparent
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide heptafluorobutyrique (HFBA)
Contenu et stockage stockage à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 10 x 1 ml
Formule 99,5 %-HFBA
Gamme de produits Pierce
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutanoicacid