Learn More
Thermo Scientific™ Acide heptafluorobutyrique (HFBA) Pierce™
Code produit 11511104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11511104 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11511104 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS53104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacons et ampoules de HFBA pur à 99,5 % (MW 214.04, CAS 375-22-4), valables pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans la séparation de peptides en phase inverse (HPLC).
L’acide heptafluorobutyrique (HFBA) Thermo Scientific™ Pierce est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation comme agent d’appariement d’ions dans les séparations de peptides en phase inverse.
Points clés :
  • La pureté typique est de 99,7 % par GC ; <0,1 % d’eau
  • Réactif de séquençage pour la dégradation Edman classique et automatisée des peptides et des protéines
  • Densité : 1,645
  • B.P. 120°C
  • Conditionnés sous azote dans des ampoules ou des flacons en verre ambré
  • Liquide incolore transparent
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide heptafluorobutyrique (HFBA)
Contenu et stockage stockage à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 10 x 1 ml
Formule 99,5 %-HFBA
Gamme de produits Pierce