Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.25 mL
Code produit 12341973 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 colonnes
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12341973 5 colonnes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12341973 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88273
 Article restreint
En stock
Éliminez les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons avant la spectrométrie de masse à l’aide de colonnes de centrifugation du ligand poly(e-lysine) sur la cellulose en microbilles.
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce associe des microbilles de cellulose poreuses et un conservateur alimentaire approuvé par la FDA, le poly(epsilon-lysine), comme ligand d’affinité pour lier de façon sélective les endotoxines. Les concentrations d’endotoxines dans les échantillons de protéines sont réduites de plus de 99 % en une heure à peine en utilisant notre format de godet de centrifugation et le rendement de récupération des protéines est ≥ 85 %. Le ligand d’affinité polylysine modifié élimine les problèmes de toxicité associés aux technologies alternatives utilisant des ligands polymixine B et des tampons désoxycholate de sodium. La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce est disponible sous forme de suspension épaisse pour remplir une colonne personnalisée qui peut être réutilisée au moins 5 fois sans perte d’efficacité en matière d’élimination d’endotoxines. Cette résine est également disponible dans un nouveau format de colonne de centrifugation à usage unique optimisé pour différents volumes d’échantillons.
Points clés :
  • Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
  • Résistant : résine réutilisable au maximum 10 fois sans perte de performances
  • Sélectif : récupérez au moins 85 % de votre échantillon de protéines
  • Hautes performances : respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU / ml
  • Rapide : notre nouveau format de godet de centrifugation permet la déplétion des endotoxines en moins d’une heure
  • Propre : les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
  • Optimisé : les godets de centrifugation sont optimisés pour différents volumes d’échantillons
  • Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandées dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Colonnes de centrifugation de 5 ml contenant 0,25 ml de résine
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 colonnes
Cible Élimination des endotoxines
Type Colonne de centrifugation + résine d’élimination des endotoxines
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Format Colonne de centrifugation
Type de colonne Affinité, résine de cellulose
Capacité (métrique) Up to 2,000,000 EU/mL