Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Code produit 12331973 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12331973 250 ml 250mL
12311973 10 ml 10mL
12321973 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12331973 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88272
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Éliminez les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons avant la spectrométrie de masse à l’aide de colonnes de centrifugation du ligand poly(e-lysine) sur la cellulose en microbilles.
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce associe des microbilles de cellulose poreuses et un conservateur alimentaire approuvé par la FDA, le poly(epsilon-lysine), comme ligand d’affinité pour lier de façon sélective les endotoxines. Les concentrations d’endotoxines dans les échantillons de protéines sont réduites de plus de 99 % en une heure à peine en utilisant notre format de godet de centrifugation et le rendement de récupération des protéines est ≥ 85 %. Le ligand d’affinité polylysine modifié élimine les problèmes de toxicité associés aux technologies alternatives utilisant des ligands polymixine B et des tampons désoxycholate de sodium. La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce est disponible sous forme de suspension épaisse pour remplir une colonne personnalisée qui peut être réutilisée au moins 5 fois sans perte d’efficacité en matière d’élimination d’endotoxines. Cette résine est également disponible dans un nouveau format de colonne de centrifugation à usage unique optimisé pour différents volumes d’échantillons.
Points clés :
  • Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
  • Résistant : résine réutilisable au maximum 10 fois sans perte de performances
  • Sélectif : récupérez au moins 85 % de votre échantillon de protéines
  • Hautes performances : respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU / ml
  • Rapide : notre nouveau format de godet de centrifugation permet la déplétion des endotoxines en moins d’une heure
  • Propre : les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
  • Optimisé : les godets de centrifugation sont optimisés pour différents volumes d’échantillons
  • Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandées dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formule Ligand exclusif sur de la cellulose en microbilles en suspension dans 20 % d’éthanol
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 250 ml
Cible Élimination des endotoxines
Type Résine
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine propriétaire
Capacité (métrique) Up to 2,000,000 EU/mL
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.