Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
Points clés :
Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
Résistant : résine réutilisable au maximum 10 fois sans perte de performances
Sélectif : récupérez au moins 85 % de votre échantillon de protéines
Hautes performances : respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU / ml
Rapide : notre nouveau format de godet de centrifugation permet la déplétion des endotoxines en moins d’une heure
Propre : les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
Optimisé : les godets de centrifugation sont optimisés pour différents volumes d’échantillons
Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandées dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
Spécification
Spécification
| Formule | Colonnes à centrifuger de 22 ml contenant 1 ml de résine |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 25 colonnes |
| Cible | Élimination des endotoxines |
| Type | Colonne de centrifugation + résine d’élimination des endotoxines |
| Phase stationnaire | Ligand propriétaire |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Affinité, résine de cellulose |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol