Learn More
Thermo Scientific™ Agarose NeutrAvidin™ haute capacité Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Les résines NeutrAvidin Pierce Thermo Scientific™ fournissent une liaison non spécifique inférieure et des résultats plus propres que l'avidine ou la streptavidine pour de nombreux types de procédures d'affinité de la biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines NeutrAvidin sont préparées par couplage covalent de la protéine NeutrAvidin à l’agarose en microbilles ou au support UltraLink Biosupport à l’aide de chimies efficaces et stables, ce qui donne des résines d’agarose NeutrAvidin et des résines UltraLink résistantes à la lixiviation et stables à un pH de 2 à 11. Les produits constituent un excellent choix pour une variété d’applications de purification par affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation des molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation des antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.
Points clés :
Faible liaison non spécifique – Contrairement à l’avidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de glucides, ce qui élimine les problèmes de liaison non spécifique causés par les sucres ; contrairement à la streptavidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de séquence Arg-Tyr-Asp, une source éventuelle de liaison aux molécules de surface cellulaire
Résines polyvalentes – Les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink Biosupport (à base d’acrylamide) constituent deux options différentes adaptées à des conditions expérimentales particulières, compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
Disponible dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
Performances supérieures – Résine haute capacité présentant une capacité de liaison supérieure à celle de la streptavidine des meilleurs fournisseurs, ce qui permet d’utiliser de petites quantités de résine durant les expériences
Caractéristiques :
- Les résines d’agarose sont composées d’agarose perlé réticulé à 6 %
- Les résines UltraLink offrent un support sur microbilles d’acrylamide (UltraLink Biosupport)
- Les résines Plus et High Capacity présentent une charge plus élevée de protéine NeutrAvidin que les formes classiques
Recommandées dans les cas suivants :
Immunoprécipitation ; Purification de protéines qui se lient aux ligands biotinylés ; Capture de protéines de surface cellulaire biotinylées ; Purification de peptides biotinylés
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 8 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler la résine. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Gamme de produits | NeutrAvidin, Pierce |
| Quantité | 5 ml |
| Cible | Molécule marquée à la biotine |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Protéine NeutrAvidin |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |