Learn More
Thermo Scientific™ MagBeads Ni-IMAC haute capacité Pierce™, compatibles EDTA
Artikelnummer. 17123269 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
0.25mL
1 pièce
1.25mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
17123269 5 ml 1.25mL
17134759 1 ml 0.25mL
17113269 1 ml 0.25mL
17133269 25 ml 1 pièce
17143269 50 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17123269 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A50589
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les MagBeads Ni-IMAC compatibles avec l’EDTA haute capacité Pierce sont conçues pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) surexprimées à partir de milieux de culture cellulaire.
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Les MagBeads Ni-IMAC compatibles avec l’EDTA de haute capacité Pierce ont une capacité de liaison élevée (jusqu’à 80 mg de protéines par ml de billes stabilisées) et peuvent tolérer des concentrations élevées d’EDTA et d’agents de réduction utilisées pour inhiber les métalloprotéases et stabiliser les protéines intracellulaires sensibles.
Les caractéristiques des MagBeads Ni-IMAC compatibles EDTA haute capacité comprennent :
  • Chélateur stable — stable dans un tampon contenant 20 mM d’EDTA et de DTT
  • Compatible avec la purification de protéines surexprimées et sécrétées dans des milieux de culture cellulaire (p. ex., les systèmes d’expression Expi293, ExpiCHO et ExpiSf)
  • Capacité de liaison exceptionnellement élevée de protéines — jusqu’à 80 mg/ml de billes stabilisées
  • Performances élevées — les microparticules superparamagnétiques, sans agrégation offrent des performances exceptionnelles avec des applications automatisées à haut débit (HTS) (p. ex. les instruments Thermo Scientific KingFisher)
Les MagBeads Ni-IMAC compatibles EDTA de haute capacité Pierce sont composées de billes d’agarose réticulées enrobées de magnétite. La densité du ligand sur la bille d’agarose magnétique résulte en une capacité de liaison similaire ou supérieure aux résines d’agarose traditionnelles avec les avantages supplémentaires d’avoir des propriétés magnétiques et d’être compatible avec l’EDTA. Les MagBeads sont un outil précieux pour la purification à petite échelle de plusieurs protéines marquées à l’histine et pour l’expression de repérage et les conditions de purification à utiliser dans des purifications à grande échelle.
Les MagBeads Ni-IMAC compatibles EDTA haute capacité Pierce sont optimisés pour une utilisation avec des plateformes magnétiques à haut débit, telles que les processeurs de particules magnétiques KingFisher 96 et KingFisher Flex, mais les billes sont également compatibles avec les applications simples de purification sur paillasse utilisant un support magnétique approprié. Cependant, les instruments automatisés sont particulièrement utiles pour une purification à plus haut débit et une sélection des conditions de purification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume du lit 1.25 mL
Propriété de liaison Chélateur stable
Concentration Slurry: 25%
Matrice Agarose magnétique
Plage de pH Stabilité 2 à 14 pH
Contenu et stockage 5 ml de suspension à 25 %. Conserver entre 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Granulométrie 30 μm
Forme Suspension liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Type Microbille magnétique
Type de colonne Flacon
Capacité de liaison Jusqu’à 80 mg de 6 x protéines marquées à l’histine (His) de billes magnétiques stabilisées
Capacité (métrique) 5 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.