Learn More
Thermo Scientific™ Résine Ni-IMAC haute capacité Pierce™, compatible EDTA
Code produit 17173259 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
2 Plates
250 ml
5 Columns
500 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
2 pièces
250mL
5 pièces
500mL
50mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17173259 10 ml 10mL
17183259 50 ml 50mL
17193259 250 ml 250mL
17103269 500 ml 500mL
31759255 5 Columns 5 pièces
31759101 2 Plates 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17173259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A50584
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
La résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est conçue pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) surexprimées à partir de milieux de culture cellulaire.
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
La résine Ni-IMAC haute capacité Pierce contient une matrice qui est une agarose réticulée à 6 % avec des propriétés optimales pour les purifications de colonnes FPLC par lot, par colonne de gravité et par échelle de recherche / échelle pilote. La résine a une capacité de liaison élevée (jusqu’à 80 mg de protéines par ml de résine) et peut tolérer l’EDTA élevée et réduire les concentrations d’agents utilisées pour inhiber les métalloprotéases et stabiliser les protéines intracellulaires sensibles.
Caractéristiques de la résine Ni-IMAC compatible EDTA haute capacité :
  • Chélateur stable : utilise jusqu’à 20 mM d’EDTA et de DTT sans perte de performances
  • Compatible avec la purification de protéines surexprimées et sécrétées dans des milieux de culture cellulaire (p. ex., les systèmes d’expression Expi293, ExpiCHO et ExpiSf)
  • Capacité de liaison élevée : capacité de liaison > 80 mg/ml pour les protéines de fusion recombinantes marquées à l’histidine (His)
  • Réutilisable : peut être régénéré jusqu’à 10 fois à l’aide du protocole CIP
L’EDTA et les agents réducteurs tels que le DTT et le TCEP nuisent aux performances des supports Ni-IMAC en séparant le métal. En raison de sa caractéristique de stabilité du chélateur (tolérant à l’EDTA), la résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est particulièrement adaptée pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) exprimées qui sont sécrétées dans des milieux de culture cellulaire ou pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) intracellulaires qui ont besoin de la présence de l’EDTA pour maintenir la stabilité et la fonction. Dans les deux cas, de grandes quantités d’échantillons peuvent être purifiées sans séparer le support du métal Ni, offrant ainsi des rendements constants de grande capacité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Chélateur stable
Matrice Agarose réticulée à 6 %
Contenu et stockage 10 ml de résine stabilisée, fournie sous forme de suspension 20 ml à 50 %. Conserver à 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Granulométrie 50 à 80 μm
Forme Suspension liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 ml
Type Résine
Type de colonne Flacon
Capacité de liaison 80 mg par ml de liaison