Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus Agarose
Code produit 10220014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10220014 2 mL 2mL
11871325 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10220014 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22851
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grande capacité, résine de microbilles d’agarose protéine G recombinante pour différentes méthodes de purification d’anticorps par affinité.
L’agarose avec protéine G Thermo Scientific™ Pierce est une résine d’agarose à microbilles couplée à de la protéine G de capacité élevée, destinée à être utilisée dans diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps.
L’agarose avec protéine G Plus Pierce est composée de protéine G recombinante immobilisée par liaison covalente à haute densité sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % de première qualité (CL-6B). La résine est efficace pour la purification des IgG par affinité issue de sérum et d’autres liquides provenant de nombreuses espèces de mammifères. LLa protéine G se prête particulièrement à une utilisation avec les anticorps de souris (y compris les IgG1 de souris) en plus de la plupart des isotypes d’IgG pour les échantillons humains, de chèvre et de mouton.
Points clés :
  • Protéine G – immobilisée La protéine G est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaine et d’IgG1 de souris
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable: la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Grande capacité : cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine G Pierce a une charge dense de protéine G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 20 mg de d’IgG humaine/ml
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine G
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 2 mL