Learn More
Descripción
L’agarose avec protéine G Thermo Scientific™ Pierce est une résine d’agarose à microbilles couplée à de la protéine G de capacité élevée, destinée à être utilisée dans diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps.
L’agarose avec protéine G Plus Pierce est composée de protéine G recombinante immobilisée par liaison covalente à haute densité sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % de première qualité (CL-6B). La résine est efficace pour la purification des IgG par affinité issue de sérum et d’autres liquides provenant de nombreuses espèces de mammifères. LLa protéine G se prête particulièrement à une utilisation avec les anticorps de souris (y compris les IgG1 de souris) en plus de la plupart des isotypes d’IgG pour les échantillons humains, de chèvre et de mouton.
Points clés :
- Protéine G – immobilisée La protéine G est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaine et d’IgG1 de souris
- Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
- Inerte et stable: la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
- Grande capacité : cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine G Pierce a une charge dense de protéine G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 20 mg de d’IgG humaine/ml
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
- Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
- Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
- Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
- Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
- Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
- Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Agarose |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | Flacon |
| Phase stationnaire | Protéine G |
| Cible de purification | Anticorps IgG |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Quantité | 10 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.