Learn More
Thermo Scientific™ Peroxydase de raifort Pierce™
Code produit 11859150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11859150 10 mg 10mg
11869150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11859150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31490
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Enzyme peroxydase de raifort purifiée à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison aux anticorps pour les applications ELISA, transfert Western et immunohistochimie.
Le péroxydase de raifort (HRP) Thermo Scientific™ Pierce est une enzyme de péroxydase de raifort purifiée qui peut être utilisée dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour les tests ELISA, les transferts Western et l’immunohistochimie.
Points clés :
  • Supérieure aux conjugués phosphatases alcalines et β-galactosidase en raison de l’activité enzymatique plus élevée
  • La petite taille (40 kDa) permet une excellente pénétration cellulaire
  • Plusieurs tailles disponibles
  • Idéal pour les applications de transfert et de cytochimie
  • Utilisé comme enzyme rapporteur pour les substrats chimiluminescents Thermo Scientific SuperSignal Western Blotting et ELISA
Remarque :
Porstmann, B. ; Porstmann, T ; Nugel, E. et Evers, U. (1985). Laquelle des enzymes marqueurs couramment utilisées donne les meilleurs résultats dans les immunoessais enzymatiques colorimétriques et fluorimétriques : péroxydase de raifort, phosphatase alcaline, β-galactosidase, J. Immunol. Meth. 79:27-37.
Wordinger, R.J. ; Miller, G.W. et Nicodemus, D.S. (1987). Manual of Immunoperoxidase Techniques, 2e édition. Chicago : American Society of Clinical Pathologists Press, pp.23-24.
R.H. Yolken (1982). Immunoessais enzymatiques pour la détection d’antigènes infectieux dans les liquides corporels : limites actuelles et perspectives futures. Rev. Infect. Dis. 4(1), 35-68.
Cordell, J.L., et al. (1984). Marquage immunoenzymatique d’anticorps monoclonal à l’aide de complexes immunitaires de phosphatase alcaline et de phosphatase monoclonale anti-alcaline (complexes APAAP). J. Histochem. Cytochem. 32:219-229.
Passey, R.B., et al. (1977). Évaluation et comparaison de 10 méthodes de glucose et de la méthode de référence recommandée dans la norme de classe de produits proposée. Clin. Chem. 23(1), 131.
Hosoda, H. ; Takasaki, W. ; Tsukamoto, R. et Nambara, T. (1987). Sensibilité des immunoessais stéroïdiens. Comparaison de la phosphatase alcaline, de la β-galactosidase et de la péroxydase de raifort en tant que marquages dans un système de dosage colorimétrique. Chem. Pharm. Bull. 35:3336-3342.
Samoszuk, M.K., et al. (1989). Anticorps, immunoconjugués et produits radiopharmaceutiques 2, 37-46.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, mais ne pas conserver au-dessus de -20°C.
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Étude des protéines, ELISA, Immunohistochemistry
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)