Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’acide chlorhydrique Pierce™
Code produit 10790615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790615 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10790615 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24308
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Solution de 6 N de HCl à ébullition constante, fournie en ampoules de 1 ml, utilisée pour l’hydrolyse acide des protéines (hydrolyse protéique) pour l’analyse de la composition des acides aminés HPLC.
La solution d’acide chlorhydrique Thermo Scientific™ Pierce est une solution de 6 N de HCl à ébullition constante, fournie en ampoules de 1 ml, qui est spécifiquement formulée comme un réactif de séquençage pour l’hydrolyse protéique totale pour l’analyse des acides aminés.
Points clés :
  • Hydrolyse les peptides en 6 heures à 150°C.
  • Spécialement purifiée pour donner du blanc ninhydrine-négatif lors de l’hydrolyse
  • Conditionnée dans des ampoules préchargées afin d’éliminer la contamination et d’assurer l’intégrité du produit
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Solution d’acide chlorhydrique
Contenu et stockage Aucun PDF du produit disponible pour les informations de stockage.
Quantité 10 x 1 ml
Forme Solide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric Acid Solution, Sequencing Grade
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride