Description
L’hydroxylamine-HCl Thermo Scientific™ Pierce propose de nombreuses utilisations, notamment pour cliver les liaisons peptidiques Asn-Gly et pour déprotéger (exposer) les sulfhydryles pour la conjugaison suite à une modification avec les réactifs SATA et similaires.
L’hydroxylamine-HCl Thermo Scientific™ Pierce a de nombreuses utilisations, qui comprennent le clivage des liaisons peptidiques Asn-Gly et la déprotection (exposition) des sulfhydryles sur des molécules modifiées par SATA pour la conjugaison. L’hydroxylamine HCl est un agent réducteur puissant qui est utile dans les applications de réticulation biochimique, y compris la désacétylation des clivages SATA et chimique de l’EGS et du sulfo-EGS. L’hydroxylamine convertit les composés carbonylés (aldéhydes et cétones) en leurs dérivés de l’oxime en présence d’une base faible. Par conséquent, les réticulants et autres composés qui contiennent un carbonyle dans leur structure sont clivables avec de l’hydroxylamine-HCl.
Points clés :
- Expose des groupes sulfhydryles protégés sur des molécules modifiées par SATA
- Clive les réticules contenant du carbonyle, tels que l’EGS
Propriétés du réactif :
- Nom chimique : Hydrochlorure d’hydroxylamine
- Formule chimique : NH2OH·HCl
- Poids moléculaire : 69,49
- Numéro CAS : 5470-11-1
- Forme : Cristaux blancs, exempts de matériaux étrangers
- Solubilité : 10 %
Spécification
Spécification
| CAS | 5470-11-1 |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker desséché à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Forme | Pleine |
| Type de réactif | SATA |
| Quantité | 25 g |
| Type de produit | Hydrochlorure d’hydroxylamine |
Sécurité et traitement
- Hydroxylamine Hydrochloride 25 Gm
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride